Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG Donkey Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: ImmunoReagents
IR1325
IMMRIR1325EA 178 EUR InStock
IMMRIR1325
Anti-IgG Donkey Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
ImmunoReagents’ FITC Conjugates are used in immunofluorescence microscopy, flow cytometry, FLISA (fluorescent ELISA) and high throughput screening assays. Fluorescein is typically excited by the 488 nm line of an argon laser, and emission is collected at 518 nm. FITC antibody conjugates are yellow-orange in Colour but emit a yellow-green Colour upon Em 518 nm. FITC antibody conjugates are sensitive to light. The typical FITC to antibody ratio (F/P) is >4.0 Excitation/Emission = 494 nm/518 nm Emission Colour = Green (Similar Dyes: Alexa Fluor 488, Cy2, DyLight ® 488).

  • Origin: US

ImmunoReagents' antibodies are suitable for most immunoassay formats and purified, cross adsorbed and conjugated based on the final product specfications.

Products will be accompanied with a standard product CoA to include application, purity and cross reactivity profiles.

Certifications: (EC) 142/2011 approved by APHIS, Reference Number is NC-TEC-0002.

Informations de commande: Products can by customized based on specific assay requirements: contact your VWR representative for more information.

Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Donkey
Isotype: IgG
Reactivity: Sheep

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité