Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG Donkey Polyclonal Antibody (TRITC (Tetramethylrhodamine Isothiocyanate))

Fournisseur: ImmunoReagents
IR1334
IMMRIR1334EA 178 EUR InStock
IMMRIR1334
Anti-IgG Donkey Polyclonal Antibody (TRITC (Tetramethylrhodamine Isothiocyanate))
Anticorps
TRITC (Tetramethylrhodamine isothiocyanate) is a popular rhodamine derivative pink in Colour but emits a red-orange Colour upon Emission at 580 nm. TRITC is frequently paired with FITC in double labeling experiments and conjugated antibodies are often used in immunofluorescence microscopy, flow cytometry, FLISA (fluorescent ELISA) and high throughput screening assays. These conjugates are best excited with the 532 nm spectral line of the He-Ne laser and are also recommended as a second Colour detection reagent in in situ hybridization applications. (Excitation/Emission = 555 nm/580 nm Emission Colour = Orange to Red (Similar Dyes: Alexa Fluor 555, Cy3, DyLight 550).

  • Origin: US

ImmunoReagents' antibodies are suitable for most immunoassay formats and purified, cross adsorbed and conjugated based on the final product specfications.

Products will be accompanied with a standard product CoA to include application, purity and cross reactivity profiles.

Certifications: (EC) 142/2011 approved by APHIS, Reference Number is NC-TEC-0002.

Informations de commande: Products can by customized based on specific assay requirements: contact your VWR representative for more information.

Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: TRITC (Tetramethylrhodamine Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Donkey
Isotype: IgG
Reactivity: Sheep

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité