Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Apolipoprotein A1 Goat Polyclonal Antibody

Fournisseur: ImmunoReagents
IR1371
IMMRIR1371EA 250 EUR InStock
IMMRIR1371
Anti-Apolipoprotein A1 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
ImmunoReagents is a manufacturer of quality research and production reagents for the Life Science Industries. Product lines include a wide range of antibodies used in ELISA, immunohistochemistry (IHC), western blotting, flow cytometry (FACS), immunofluorescence and microscopy.  Antibodies produced cover a broad range of Immunoglobulins from various species cross absorbed to provide high specificity.  

  • Origin: US

Products will be accompanied with a standard product CoA to include application, purity and cross reactivity profiles.

ImmunoReagents' antibodies are suitable for most immunoassay formats and purified, cross adsorbed and conjugated based on the final product specfications.

Type: Primary
Antigen: Apolipoprotein A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité