Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))

Fournisseur: ImmunoReagents
IR1568
IMMRIR1568EA 127 EUR InStock
IMMRIR1568
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))
Anticorps
ImmunoReagents Alkaline Phosphatase (AP) antibody conjugates are used in ELISA, Immunohistochemistry (IHC) and Western blotting techniques. AP is a 140 kDa enzyme that changes color in the presence of PNPP or BCIP/NBT substrates. These conjugates have a linear reaction rate thus allowing the researcher to increase sensitivity by prolonging substrate incubation times.

  • Origin: US

ImmunoReagents antibodies are suitable for most immunoassay formats and purified, cross adsorbed and conjugated based on the final product specfications.

Products will be accompanied with a standard product CoA to include application, purity and cross reactivity profiles.

Certifications: (EC) 142/2011 approved by APHIS, Reference Number is NC-TEC-0002.

Informations de commande: Products can by customized based on specific assay requirements: contact your VWR representative for more information.

Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: AP (Alkaline Phosphatase)
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité