Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgA/IgG/IgM Goat Polyclonal Antibody

Fournisseur: ImmunoReagents
IR1747
IMMRIR1747EA 106 EUR InStock
IMMRIR1747
Anti-IgA/IgG/IgM Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
ImmunoReagents is a manufacturer of quality research and production reagents for the Life Science Industries. Product lines include a wide range of antibodies used in ELISA, immunohistochemistry (IHC), western blotting, flow cytometry (FACS), immunofluorescence and microscopy. Antibodies produced cover a broad range of Immunoglobulins from various species cross absorbed to provide high specificity.

  • Origin: US

Products will be accompanied with a standard product CoA to include application, purity and cross reactivity profiles.

ImmunoReagents antibodies are suitable for most immunoassay formats and purified, cross adsorbed and conjugated based on the final product specfications.

Certifications: (EC) 142/2011 approved by APHIS, Reference Number is NC-TEC-0002.

Informations de commande: Products can by customized based on specific assay requirements: contact your VWR representative for more information.

Type: Secondary
Antigen: IgG/IgA/IgM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG/IgA/IgM
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité