Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgA alpha Goat Polyclonal Antibody (DyLight® 488)

Fournisseur: ImmunoReagents
IR1835
IMMRIR1835EA 166 EUR InStock
IMMRIR1835
Anti-IgA alpha Goat Polyclonal Antibody (DyLight® 488)
Anticorps
The ImmunoReagents DyLight® 488 conjugates provide exceptional performance for a wide array of fluorescence-base applications at a lower cost than other 488-range dyes. DyLight® 488 shows greater photostability than traditional fluorescein-based dyes and has a greater range of pH insensitivity (pH 4-9). DyLight® 488 conjugates are available for use in fluorescence microscopy, flow cytometry, Western blotting, ELISA, high-content screening and other array platforms. Excitation/Emission = 493nm / 518nm Emission Color = Green (Similar Dyes: Alexa Fluor 488, Cy2, FITC).

  • Origin: US

ImmunoReagents antibodies are suitable for most immunoassay formats and purified, cross adsorbed and conjugated based on the final product specfications.

Products will be accompanied with a standard product CoA to include application, purity and cross reactivity profiles.

Certifications: (EC) 142/2011 approved by APHIS, Reference Number is NC-TEC-0002.

Informations de commande: Products can by customized based on specific assay requirements: contact your VWR representative for more information.

Type: Secondary
Antigen: IgA alpha
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 488
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgA
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité