Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (DyLight® 650)

Fournisseur: ImmunoReagents
IR1882
IMMRIR1882EA 314 EUR InStock
IMMRIR1882
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (DyLight® 650)
Anticorps
The ImmunoReagents DyLight® 650 conjugates provide vibrant far-red fluorescence with comparable or improved performance compared to other dyes for fluorescent applications. DyLight® 650 dye conjugates have tight excitation/emission spectra that are ideal for multi-color applications. DyLight® 650 conjugated secondary antibodies are available for use in fluorescence microscopy, flow cytometry, Western blotting, ELISA, high-content screening and other array platforms. Excitation/Emission = 652 nm / 672 nm Emission Color = Far Red (Similar Dyes: Alexa Fluor 647, Cy5).

  • Origin: US

ImmunoReagents antibodies are suitable for most immunoassay formats and purified, cross adsorbed and conjugated based on the final product specfications.

Products will be accompanied with a standard product CoA to include application, purity and cross reactivity profiles.

Certifications: (EC) 142/2011 approved by APHIS, Reference Number is NC-TEC-0002.

Informations de commande: Products can by customized based on specific assay requirements: contact your VWR representative for more information.

Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 650
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Llama

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité