Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))
Fournisseur: ImmunoReagents
IR1896
IMMRIR1896EA 243 EUR InStock
IMMRIR1896
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))
Anticorps
ImmunoReagents Alkaline Phosphatase (AP) antibody conjugates are used in ELISA, Immunohistochemistry (IHC) and Western blotting techniques. AP is a 140 kDa enzyme that changes color in the presence of PNPP or BCIP/NBT substrates. These conjugates have a linear reaction rate thus allowing the researcher to increase sensitivity by prolonging substrate incubation times.
  • Origin: US
ImmunoReagents antibodies are suitable for most immunoassay formats and purified, cross adsorbed and conjugated based on the final product specfications.
Products will beMore Product Information
Collapse All
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
1,0 mg 1 mg IMMRIR1896
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité