Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (DyLight® 633)
Fournisseur: ImmunoReagents
IR2323
IMMRIR2323EA 282 EUR InStock
IMMRIR2323
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (DyLight® 633)
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 633
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité