Anti- Donkey Polyclonal Antibody (Unconjugated)
Fournisseur: ImmunoReagents
IR2412
IMMRIR2412EA 98.5 EUR InStock
IMMRIR2412
Anti- Donkey Polyclonal Antibody (Unconjugated)
Anticorps
Type:
Antigen:
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Donkey
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité