Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 800)

Fournisseur: ImmunoReagents
IR2574
IMMRIR2574EA 125 EUR InStock
IMMRIR2574
Anti-IgG Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 800)
Anticorps
The ImmunoReagents' DyLight® 800 conjugates uses a near-IR fluorphore that is invisible to the naked eye but increases the staining options when using infrared imaging systems. DyLight® 800 has spectral properties that are very similar to other near-IR dyes, including Alexa Fluor 790 and IRDye 800, and has high solubility for maximal incorporation of the dye into the biomolecule of interest. Excitation/Emission = 777nm / 794nm Emission Color = Near IR (Similar Dyes: Alexa Fluor 790, IRDye 800)

  • Origin: US

ImmunoReagents' antibodies are suitable for most immunoassay formats and purified, cross adsorbed and conjugated based on the final product specfications.

Products will be accompanied with a standard product CoA to include application, purity and cross reactivity profiles.

Certifications: (EC) 142/2011 approved by APHIS, Reference Number is NC-TEC-0002

Informations de commande: Products can by customized based on specific assay requirements: contact your VWR representative for more information.

Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 800
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité