Rabbit IgG Isotype Control (Europium)
Fournisseur: ImmunoReagents
IR2799
IMMRIR2799EA 1080 EUR InStock
IMMRIR2799
Rabbit IgG Isotype Control (Europium)
Anticorps
Type: Control
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Europium
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Goat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité