Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (DyLight® 680)

Fournisseur: ImmunoReagents
IR2918
IMMRIR2918EA 74.9 EUR InStock
IMMRIR2918
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (DyLight® 680)
Anticorps
The ImmunoReagents' DyLight 680 produces near-infrared (IR) fluorescence that replaces other near-IR dyes, including Cy5.5™ dye and Alexa Fluor™ 680, and is ideal for multi-color applications. The high water solubility of DyLight Fluors means that a high dye-to-protein ratio can be attained without causing precipitation of the conjugates. DyLight® 680 (Ex = 682 nm; Em = 715 nm)

This conjugate is suitable for immunomicroscopy and flow cytometry. The optimal working dilution should be determined by the investigator. Suggested starting dilution(?): · 1:20 - 1:2,000 for most applications

Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 680
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité