Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG (H+L) F(ab)'2 Goat Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))

Fournisseur: ImmunoReagents
IR2937
IMMRIR2937EA 968 EUR InStock
IMMRIR2937
Anti-IgG (H+L) F(ab)'2 Goat Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Anticorps
The ImmunoReagents' Allophycocyanin (APC) is an intensely bright phycobiliprotein isolated from red algae that exhibits far-red fluorescence with high quantum yields. It is excited by laser lines at 594 and 633 nm, with an absorbance maximum at 650 nm and a fluorescence emission peak at 660 nm. APC is a large molecule that is chemically crosslinked to use in fluorescence-based detection, primarily for flow cytometry, microarray assays, ELISAs, and other applications that require high sensitivity but not photostability.

This conjugate is suitable for immunomicroscopy and flow cytometry. The optimal working dilution should be determined by the investigator. Suggested starting dilution(?): · 1:20 - 1:2,000 for most applications

Type: Secondary
Antigen: IgG H&L, F(ab)'2 Fragment
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité