Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Biotin Goat Polyclonal Antibody (DyLight® 350)

Fournisseur: ImmunoReagents
IR2962
IMMRIR2962EA 233 EUR InStock
IMMRIR2962
Anti-Biotin Goat Polyclonal Antibody (DyLight® 350)
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgY
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Horseradish Peroxidase (HRP)
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgY
Reactivity: Turkey

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité