Super Safe sampler
Fournisseur: INFORS
65373
INFO65373EA 199 EUR InStock
INFO65373
Super Safe sampler
Échantillonneurs Préleveurs de liquides
This sampler allows you to take smallest samples without wasting any culture.
  • Sterile sampling without laminar flow hood
  • Truly aseptic and prevents faulty operation and contamination
  • More precise results especially in small scale bioprocesses – especially important for small culture vessels and parallel bioprocess
Can be used for all types of small culture vessels like bags, spinner flasks, stirred tank reactors.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité