L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Homogénéiseurs de laboratoire, BagMixer® 400
Fournisseur: INTERSCIENCE
021230 022230 023230 024230 025000 025100
INSC021230EA 2750 EUR InStock
INSC021230 INSC022230 INSC023230 432-0313 432-0315 432-0314
Homogénéiseurs de laboratoire, BagMixer® 400
Homogénéisateurs Homogénéisateurs de laboratoire
Les BagMixer® sont des homogénéiseurs de laboratoire hautement efficaces pour la préparation des échantillons solides. Avec leur sachet stérile, ils garantissent une extraction optimale des bactéries en moins de 60 secondes et éliminent tous les risques de contamination croisée.
  • La porte s'ouvre à 270° et les palettes s'arrêtent côte à côte à la fin de l'homogénéisation pour une extraction facile des sachets
  • Palettes amovibles et structure en acier inoxydable pour faciliter le nettoyage
  • Contrôle facile de la durée, de la puissance et de la vitesse d'
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité