Total organic carbon (TOC) vial
Fournisseur: IONICS
CHMI90606
IONICHMI90606EA 893 EUR InStock
IONICHMI90606
Total organic carbon (TOC) vial
Fioles
TOC vials are designed for use in critical pharmaceutical applications such as USP, EP, JP and KP water testing.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité