PCR plates, 96-well, fully skirted, exo-frame
Fournisseur: iST Scientific Ltd
IST-601-096GCT
ISTSIST-601-096GCTEA 419 EUR InStock
ISTSIST-601-096GCT
PCR plates, 96-well, fully skirted, exo-frame
Microplaques Plaques PCR
Fully skirted 96-well PCR plate with clear PP wells and grey PC frame.
  • Free of DNA, DNase, RNase, and PCR inhibitors
  • Low binding PP wells
  • Alpha numberic labeling
  • Manufactured under the most modern clean room conditions
  • Automation friendly
Rigid two-component design eliminates warping and distortion during PCR.
Conditionnement: Packaged 10 plates per sleeve, 50 plates per box.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité