Air sampler, Spin Air Basic
Fournisseur: IUL Instruments SA
90005532
IULA90005532EA 2910 EUR InStock
IULA90005532
Air sampler, Spin Air Basic
Échantillonneurs Échantillonneurs d'air
Special design of the holes combined with slow rotation of the plate allows using 100% of the surface compared with 5% of the still air sampler device.
  • Microprocessor control
  • Eight hour of battery operation
Used in short displacements in which carrying case is unrequired.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité