2'-Deoxyguanosine monohydrate 98+% (base substance sèche)
Fournisseur: Thermo Scientific
J14304.09
J14304.09EA 764 EUR InStock
J14304.09
2'-Deoxyguanosine monohydrate 98+% (base substance sèche)
2'-Deoxyguanosine monohydrate
Formule: C₁₀H₁₃N₅O₄·H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150760
Numéro CAS: 312693-72-4
EINECS: 213-505-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form White crystalline powder
Assay (unspecified) ≥ 98% (dry basis)
Assay (special): Absorbance Ratios: A250/A260, A280/A260 1.12 to 1.18, 0.65 to 0.69 (pH 7.0)
Assay (special): Extinction Coefficient 13.7 X 103 ± 4% (pH 7.0)
Identification (FTIR) Nujol mull matches reference scan
Water Content (Karl Fischer Titration) ≤ 7.0%
lambda-max (UV-Vis) 253 ± 2 nm (pH 7.0)
Thin Layer Chromatography Homogenous
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité