Gentamicine, sulfate (sel), Ultrapure
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
J16051.14
J16051.14EA 0 EUR InStock
J16051.14
Gentamicine, sulfate (sel), Ultrapure
Gentamicine, sulfate (sel)
  • Very stable
  • Autoclavable
  • Requires no refrigeration
Effective when combined with an antibiotic that interferes with cell wall synthesis.
Point de fusion: 218…237 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00270181
Numéro CAS: 1405-41-0
Merck Index: 14,04392
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Unspecified) - Activity Dry Basis ≥590 µg of gentamicin/mg
Assay (unspecified) Gentamicin Content (C1 + C2b) 25 - 50%
Assay (unspecified) Gentamicin Content (C1a) 10 -35%
Assay (unspecified) Gentamicin Content (C2 + C2a) 25 - 55%
Identity (A, B) Passes Test
Residue on Ignition ≤1.0%
Impurity Content Limit of Methanol ≤1.0%
Loss on Drying ≤18.0%
Optical Rotation (c=1 in H₂O) +107 to 121°
pH (4%, H₂O) 3.5 - 5.5
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité