L(+)-Histidine monochlorhydrate monohydraté 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: L-Histidine monohydrochloride monohydrate, (2S)-(+)-Histidine monohydrochloride monohydrate, L-Histidine hydrochloride monohydrate, (S)-(+)-Histidine monohydrochloride monohydrate, His HCl monohydrate, H-His-OH.HCl.H2O, H-His-OH·HCl·H₂O, L-3-Imidazol-4-ylalanine monohydrochloride monohydrate, L-Histidine hydrochloride hydrate
J17080.A1
J17080.A1EA 386 EUR InStock
J17080.A1
L(+)-Histidine monochlorhydrate monohydraté 98+%
L(+)-Histidine monochlorhydrate monohydraté
Formule: C₆H₉N₃O₂·HCl·H₂O
MW: 209,63 g/mol
Point de fusion: 240 °C (dec.)
Densité: 1.485 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151027
Numéro CAS: 5934-29-2
EINECS: 211-438-9
Merck Index: 14,04720
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=561d2381f930afe618f78d680790ea9a43f6596c&vid=8aacf6dc4ef5382410cb743498272b48c3c36999&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (unspecified) - Ammonium (NH₄) ≤0.02%
Assay (unspecified) ≥98.0%
Identification (FTIR) Conforms
Residue on Ignition ≤0.10%
Impurity Content Sulphate (SO₄) ≤0.03%
Loss on Drying ≤0.3%
Optical Rotation (c= in 6 N HCl) +9.2 to 10.6°
Thin Layer Chromatography Homogeneous
Arsenic (As₂O₃) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité