Yeast extract, powder, ultrapure
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
J23547.A1
J23547.A1EA 82.7 EUR InStock
J23547.A1
Yeast extract, powder, ultrapure
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
  • Assay Protein (TN×6.25): 57 - 72%
  • Assay Salmonella: Negative
  • Assay Standard Plate Count: ≤15000/g
  • Residual Water(at Time of Packaging): ≤6%
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité