IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside) ≥99%, Ultrapure
Fournisseur: VWR Chemicals
J436-100GEA 1090 EUR InStock
J436-100G
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside) ≥99%, Ultrapure
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside)
Formule: C₉H₁₈O₅S
Point d'ébullition: 402 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 109.5…110.5 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00063273
Numéro CAS: 367-93-1
EINECS: 206-703-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Abs.@300 nm (5%, water) <0.13
Abs.@400 nm (5%, water) <0.06
Dioxane Test Pass
Melting Point 110 – 114 °C
Moisture (KF) <1%
pH (5%, water) @25 °C 5.0 – 7.0
Purity >99%
Solubility (5%, water) Pass
Specific Rotation (1%, water) -34.5 to -28.5°
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité