Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Décyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium ≥99% pour les biotechnologies

Fournisseur: VWR Chemicals
Attention

J548-10GEA 0 EUR InStock
J548-10G
Décyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium ≥99% pour les biotechnologies
Décyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium
Détergent zwittérionique.


Formule: C₁₅H₃₃NO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036908
Numéro CAS: 15163-36-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder
Moisture (KF) = 2 %
Purity = 99 %
Solubility (10%, Water) Pass

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité