VWR®, Pepstatin A
Fournisseur: VWR Chemicals
J583-25MGEA 333 EUR InStock
J583-25MG
VWR®, Pepstatin A
Protéines et Peptides
Un inhibiteur de protéase acide aspartique de la pepsine, de la rénine et de la cathepsine D. Il est également un inhibiteur de la protéase du VIH. Il n'est pas soluble dans l'eau.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité