MOPSO acide libre ≥98%, Qualité ultra pure
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
J589-100GEA 157 EUR InStock
J589-100G
MOPSO acide libre ≥98%, Qualité ultra pure
MOPSO
Biological buffers are useful for cell culture in vitro, enzyme assays and some electrophoretic applications at physiological pH.
Formule: C₇H₁₅NO₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009629
Numéro CAS: 68399-77-9
EINECS: 269-989-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 276 – 284 °C
Moisture (KF) <1%
Purity >98%
Solubility (33.3%, water) Pass
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité