TRAM 34
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-((2-Chlorophenyl)diphenylmethyl)-1H-pyrazole, TRAM-34
J60019.MB
J60019.MBEA 306 EUR InStock
J60019.MB
TRAM 34
TRAM 34
CAS No.: 289905-88-0 Molecular Formula: C22H17ClN2 Formula Weight: 344.84 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: Yellow Melting Point: 145-147° Solubility: Soluble in DMSO at 2mg/ml. Insoluble in water MDL No.: MFCD09842562
Applications: TRAM-34 is a potent inhibitor of the intermediate-conductance calcium-activated potassium channel
Formule: C₂₂H₁₇ClN₂
MW: 344,8 g/mol
Point de fusion: 145…147 °C
Numéro MDL: MFCD09842562
Numéro CAS: 289905-88-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité