Transformation reagent, TB solution-II
Fournisseur: Thermo Scientific
J60028.AK
J60028.AKEA 160 EUR InStock
J60028.AK
Transformation reagent, TB solution-II
Réactifs pour acides nucléiques Réactifs de transformation
For transformation of competent cells.
Contains 250 mM potassium chloride, 15 mM calcium chloride, 10 mM HEPES, 55 mM manganese chloride, pH 6,5.
Applications: For transformation of competent cells.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité