Psoralen 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 7H-Furo[3,2-g]chromen-7-one, Ficusin
J60042.MC
J60042.MCEA 261 EUR InStock
J60042.MC
Psoralen 97%
Psoralen
Purity: 97% CAS No.: 66-97-7 Molecular Formula: C11H6O3 Formula Weight: 186.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Appearance: White Melting Point: 163-164° Beilstein Reference: 152784 MDL No.: MFCD00010520
Applications: Intercalates into DNA; photochemical reagent for the investigation of nucleic acid structure
Formule: C₁₁H₆O₃
MW: 186,17 g/mol
Point de fusion: 163…164 °C
Numéro MDL: MFCD00010520
Numéro CAS: 66-97-7
EINECS: 200-639-7
Merck Index: 14,7928
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité