Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L-Phenylalanyl-L-phenylalanine

Fournisseur: Thermo Scientific

J60043.03
J60043.03EA 176 EUR InStock
J60043.03
L-Phenylalanyl-L-phenylalanine
Protéines et Peptides
CAS No.: 2577-40-4 Molecular Formula: C18H20N2O3 Formula Weight: 312.37 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Solubility: Soluble at 50mg/ml in 80% acetic acid MDL No.: MFCD00063154

Applications: Evaporating 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol (HFIP) solutions containing diphenylalanine forms nanotubes. These structures have been used for casting silver nanowires, the dipeptide is removed from the wires by enzymatic degradation


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité