Acriflavine hydrochloride
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
J60048.14
J60048.14EA 57.1 EUR InStock
J60048.14
Acriflavine hydrochloride
Acriflavine hydrochloride
Formule: C₂₇H₂₈Cl₄N₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069039
Numéro CAS: 8063-24-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,123
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité