Denaturing lysis buffer
Fournisseur: Thermo Scientific
J60132.AK
J60132.AKEA 41.4 EUR InStock
J60132.AK
Denaturing lysis buffer
Tampons Tampons d'extraction
Physical Form: Liquid
Appearance: Clear liquid
pH: 7,4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité