NP-40 lysis buffer with glycerol (2X)
Fournisseur: Thermo Scientific
J60143.AK
J60143.AKEA 76.6 EUR InStock
J60143.AK
NP-40 lysis buffer with glycerol (2X)
Buffers Tampons d'extraction
Storage Temperature: 2 to 8°C
Physical Form: Viscous liquid
Appearance: Colourless
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité