Actinomycine D, en poudre
Fournisseur: Thermo Scientific
J60148.X0
J60148.X0EA 123 EUR InStock
J60148.X0
Actinomycine D, en poudre
Actinomycin D
Inhibits nulceic acid synthesis and potently induces apoptosis. Used in banding techniques to differentiate between different regions of chromosomes. Also used as a selection agent
Formule: C₆₂H₈₆N₁₂O₁₆
Point de fusion: 251…253 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005033
Numéro CAS: 50-76-0
ONU: 3462
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,2800
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité