L-Kynurenine
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: β-Anthraniloyl-L-alanine, (S)-2-Amino-4-(2-aminophenyl)-4-oxobutanoic acid, L-2-Amino-4-(2-aminophenyl)-4-oxobutanoic acid, Kynurenine
J60199.MF
J60199.MFEA 81.2 EUR InStock
J60199.MF
L-Kynurenine
L-Kynurenine
CAS No.: 2922-83-0 Molecular Formula: C10H12N2O3 Formula Weight: 208.21 Physical Form: Crystalline Appearance: Pale yellow MDL No.: MFCD00069912
Applications: Intermediate in the breakdown of tryptophan
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₃
MW: 208,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069912
Numéro CAS: 2922-83-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité