Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

TPE (10X), TRIS + phosphate + EDTA

Fournisseur: Thermo Scientific

J60233.K2
J60233.K2EA 0 EUR InStock
J60233.K2
TPE (10X), TRIS + phosphate + EDTA
Buffers Tampons de culture de tissus
Contains 0,9 M tris base, 0,9 M phosphate and 200 mM EDTA.

Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00132488


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité