N-Methyldopamine hydrochloride 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
J60306.03
J60306.03EA 278 EUR InStock
J60306.03
N-Methyldopamine hydrochloride 95%
N-Methyldopamine hydrochloride
Purity: 95% CAS No.: 62-32-8 Molecular Formula: C9H13NO2.HCl Formula Weight: 203.67 Physical Form: Powder Appearance: White to off-white MDL No.: MFCD00035074
Applications: Dopamine agonist
Formule: C₉H₁₃NO₂·HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035074
Numéro CAS: 62-32-8
EINECS: 200-528-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité