Tyrphostin A23 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
J60308.MA
J60308.MAEA 142 EUR InStock
J60308.MA
Tyrphostin A23 99%
Tyrphostin A23
Purity: 99% CAS No.: 118409-57-7 Molecular Formula: C10H6N2O2 Formula Weight: 186.17 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: Yellow to pale brown Solubility: Soluble in DMSO, ethanol, or DMF MDL No.: MFCD00133899
Applications: Potent inhibitor of EGF receptor kinase activity
Formule: C₁₀H₆N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00133899
Numéro CAS: 118409-57-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité