Ammonium sulfate 0.5 M en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
J60368.AD
J60368.ADEA 50.6 EUR InStock
J60368.AD
Ammonium sulfate 0.5 M en solution aqueuse
Ammonium sulphate
CAS No.: 7783-20-2 Molecular Formula: H8N2O4S Formula Weight: 132.14 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00003391
Formule: (NH₄)₂SO₄
MW: 132,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003391
Numéro CAS: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité