Kaempferol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J60373.MF
J60373.MFEA 180 EUR InStock
J60373.MF
Kaempferol ≥98%
Kaempferol
Purity: 98+% CAS No.: 520-18-3 Molecular Formula: C15H10O6 Formula Weight: 286.24 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Melting Point: 276-278° Solubility: Soluble in DMSO or ethanol to 100mM Beilstein Reference: 304401 Merck Reference: 14,5274 MDL No.: MFCD00016938
Inhibits topoisomerase I catalyzed DNA religation. Induces apoptosis and is cytotoxic to human leukemic cell lines
Formule: C₁₅H₁₀O₆
Point de fusion: 276…278 °C
Numéro MDL: MFCD00016938
Numéro CAS: 520-18-3
EINECS: 208-287-6
Merck Index: 14,5274
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité