Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium chlorure 5 M en solution aqueuse sans RNase

Fournisseur: Thermo Scientific

J60434.AK
J60434.AKEA 91.1 EUR InStock
J60434.AK
Sodium chlorure 5 M en solution aqueuse sans RNase
Sodium chlorure
CAS No.: 7647-14-5 Molecular Formula: ClNa Formula Weight: 58.44 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00003477


Formule: NaCl
MW: 58,44 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité