Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α-D-(+)-Melibiose

Fournisseur: Thermo Scientific

J60439.06
J60439.06EA 101 EUR InStock
J60439.06
α-D-(+)-Melibiose
alpha-D-(+)-Melibiose
Appearance: White crystalline powder
Solubility: Soluble in water at 100mg/ml

CAS No.: 585-99-9 Molecular Formula: C12H22O11 Formula Weight: 342.30 Physical Form: Crystalline powder Appearance: White Solubility: Soluble in water at 100mg/ml MDL No.: MFCD00198188


Formule: C₁₂H₂₂O₁₁
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00198188
Numéro CAS: 585-99-9
EINECS: 209-568-6
Merck Index: 14,5820
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité