Calpeptin ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
J60481.MA
J60481.MAEA 189 EUR InStock
J60481.MA
Calpeptin ≥98%
Calpeptin
Purity: 98+% CAS No.: 117591-20-5 Molecular Formula: C20H30N2O4 Formula Weight: 362.50 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: White Solubility: Soluble in DMSO at 15mg/ml MDL No.: MFCD00155623
Applications: Inhibitor of the calcium-dependent protease calpain and cathepsin L
Formule: C₂₀H₃₀N₂O₄
Numéro MDL: MFCD00155623
Numéro CAS: 117591-20-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité