C2 Ceramide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
J60534.MA
J60534.MAEA 167 EUR InStock
J60534.MA
C2 Ceramide 98%
C2 Ceramide
Purity: 98% CAS No.: 3102-57-6 Molecular Formula: C20H39NO3 Formula Weight: 341.53 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 77-78° Solubility: Soluble in ethanol, methanol, chloroform or DMSO at approximately 10mg/ml MDL No.: MFCD00153903
Applications: Inhibits cell proliferation and induces monocytic differentiation of HL-60 cells. Activates protein phosphatases
Formule: C₂₀H₃₉NO₃
Point de fusion: 77…78 °C
Numéro MDL: MFCD00153903
Numéro CAS: 3102-57-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité