2-Aminoazotoluene
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
J60574.22
J60574.22EA 31.9 EUR InStock
J60574.22
2-Aminoazotoluene
2-Aminoazotoluene
CAS No.: 97-56-3 Molecular Formula: C14H15N3 Formula Weight: 225.29 Physical Form: Powder Appearance: Orange brown Odour: Odourless Beilstein Reference: 6506005 Merck Reference: 14,420 MDL No.: MFCD00007733
C.I. 11160
Formule: C₁₄H₁₅N₃
Point de fusion: 101…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007733
Numéro CAS: 97-56-3
EINECS: 202-591-2
Merck Index: 14,420
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité