Doxofylline
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 7-(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)theophylline, 7-(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)-1,3-dimethylxanthine, 7-(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione
J60575.06
J60575.06EA 142 EUR InStock
J60575.06
Doxofylline
Doxofylline
CAS No.: 69975-86-6 Molecular Formula: C11H14N4O4 Formula Weight: 266.25 Physical Form: Crystalline powder Appearance: White Melting Point: 144-146° MDL No.: MFCD00865218
Applications: Xanthine bronchodilator that inhibits phosphodiesterase activity
Formule: C₁₁H₁₄N₄O₄
MW: 266,26 g/mol
Point de fusion: 144…146 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00865218
Numéro CAS: 69975-86-6
EINECS: 274-239-6
Merck Index: 14,3438
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité