Sulphorhodamine 101 acid chloride
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Texas Red®, Sulphorhodamine 101 sulphonyl chloride
J60581.MA
J60581.MAEA 243 EUR InStock
J60581.MA
Sulphorhodamine 101 acid chloride
Sulphorhodamine 101 acid chloride
CAS No.: 82354-19-6 Molecular Formula: C31H29ClN2O6S2 Formula Weight: 625.15 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Sensitivity: Moisture and Light Sensitive Appearance: Dark red Beilstein Reference: 8667894 MDL No.: MFCD00012406
Applications: Fluorescent labeling compound
Formule: C₃₁H₂₉ClN₂O₆S₂
MW: 625,151 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012406
Numéro CAS: 82354-19-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité