1,3-Dihydroxyacetone dimer
Fournisseur: Thermo Scientific
J60592.06
J60592.06EA 32.4 EUR InStock
J60592.06
1,3-Dihydroxyacetone dimer
1,3-Dihydroxyacetone dimer
CAS No.: 62147-49-3 Molecular Formula: C3H6O3 Formula Weight: 180.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White to off-white Melting Point: 75-80° Merck Reference: 14,3182 MDL No.: MFCD00004670
Formule: C₆H₁₂O₆
Point de fusion: 75…80 °C
Densité: 1.52 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00051019
Numéro CAS: 62147-49-3
EINECS: 202-494-5
Merck Index: 14,3182
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité